Läs mer
Bergamottin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bergamottin |
| CAS | 7380-40-7 |
| Molekylformel | C21 H22 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)- (8CI), 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), Bergamottin (6CI), 4-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Geranoxypsoralen, Bergamotine, Bergaptin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C |
| IUPAC-namn | 4-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoxy]furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Formel vikt | 338.1518 |