Läs mer
MedChemExpress Bergapten
Produktkod. 16441388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441388 5 g
1 options
Produktkod. 16441388 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0370
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Bergapten is a natural anti-inflammatory and anti-tumor agent. Bergapten is inhibitory towards mouse and human CYP isoforms.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 216.19 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 484-20-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.77%
Löslighet DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 5-Methoxypsoralen
Mål Cytochrome P450∣Autophagy
Kvantitet 5 g