Läs mer
Bergapten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bergapten |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 216.0423 |