Läs mer
Bergaptol, MedChemExpress
Produktkod. 16431956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16431956 500 mg
1 options
Produktkod. 16431956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76316
MedChemExpress Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bergaptol
CAS 486-60-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H6O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-Hydroxypsoralen 4-Hydroxybergapten
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (247.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C1C=CC(C(O1)=C2)=C(O)C3=C2OC=C3
Molekylvikt (g/mol) 202.16
Formel vikt 202.16
Procent renhet 98.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death