Läs mer
Bergaptol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bergaptol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H |
| Formel vikt | 202.0266 |