Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bergenin
Produktkod. 16524304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16524304 250 mg
16514304 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16524304 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464942500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 477-90-7 | C14H16O9 | 328.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477-90-7
Molekylformel C14H16O9
Molekylvikt (g/mol) 328.27
InChI-nyckel YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
IUPAC-namn (2S,4R,5S,6S,7R)-5,6,12,14-tetrahydroxi-4-(hydroximetyl)-13-metoxi-3,8-dioxatricyklo[8.4.0.0²,7]tetradeka-1(14),10,12-trien-9-on
LEDER COC1=C(O)C=C2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3C2=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bergenin
Smältpunkt 232,0 °C till 240,0 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 328.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.