Läs mer
MedChemExpress Bergenin
Produktkod. 16410386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
16410386 2 mg
1 options
Produktkod. 16410386 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Bergenin is a cytoprotective and antioxidative polyphenol found in many medicinal plants. Bergenin has a wide spectrum activities such as hepatoprotective, antiinflammatory, immunomodulatory, antitumor, antiviral, and antifungal properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 328.27 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 477-90-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.63%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (304.63 mM)
Synonym Cuscutin
Mål Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Virus Protease
Kvantitet 2 mg