Läs mer
Bergenin, TRC
Produktkod. 30338810
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30338810 100 mg
1 options
Produktkod. 30338810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB318650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bergenin
CAS 477-90-7
Molekylformel C14 H16 O9
Kvantitet 100 mg
Synonym (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-pyrano[3,2-c][2]benzopyran-6(2H)-one, 4-Methoxy-2-[tetrahydro-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)pyran-2-yl]-α-resorcylic Acid δ-Lactone, Ai Cha Su, Ardisic Acid B, Bergenit, Corylopsin, Cuscutin, NSC 661749, Peltophorin, Vakerin
InChI formel InChI=1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
LEDER COc1c(O)cc2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3c2c1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymetyl)-9-metoxi-3,4,4a,10b-tetrahydro-2H-pyrano[3,2-c]isochromen-6-one
Molekylvikt (g/mol) 328.27
Formel vikt 328.0794