Läs mer
Berilium lösning för ICP 10g/L HNO3 /HF-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Be |
| Koncentration | 10±0.2 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Be |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .