Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
| Koncentration | 10±0.2 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Kvantitet | 250 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H332-Skadligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .