Läs mer
Berilium lösning för ICP 1g/L HNO3 /HF-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Be |
| Koncentration | 1±0.002 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Be |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrogen Chloride |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .