Beskrivning
Ekonomiskt, lätt mångsidigt bondpapper tillgängligt i vitt och blått 8,5 × stycke 11 tum (22 × 28 cm) ark.
Materialet är utformat för renrumsmiljöer BCR och (registrerat varumärke) tillverkas med cellulosa av renaste kvalitet från särskilt utvalda skogar och är särskilt belagd för att minimera frigörelse av partikel och fibrer.
- Använd dessa ultrarena, värmetåliga sidor i alla renrumsklasser för kopiering eller offsetutskrift, eller som partispår, batchposter eller standardsidor i renrumsmanualer
- Kompatibel med alla standardkopiatorer och laserskrivare utan störning
- Fina skärkanter minskar partikelföroreningar
- Låg statisk laddning förhindrar att sidor fastnar ihop
- Dubbellindad för att säkerställa optimal renhet
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
500 ark per pack. Pappersvikt, 68 g/m2.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Cellulosa |
| Regerade | Nej |
| Bredd (engelska) Sida | 8,5 tum |
| Längd (engelska) Sida | 11 tum |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 8,5 x 11 tum. |
| Längd (engelska) | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 216 mm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 28 cm |
| Visa mer |