Läs mer
Berkshire™ BCR™ Cleanroom Bond Paper
BIOPHARMA
Produktkod. p-2630564 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16434639 Vitt
1 options
Produktkod. 16434639 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer BB6808118W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Excellent choice for use in copiers and laser printers. ISO Class 3 to 7 (Cleanroom Class 1 to 10,000). Blue Bond is not recommended for autoclaving.
Economical, lightweight multi-purpose bond paper available in white and blue 8.5× 11 in. (22 × 28cm) sheets.
Designed for cleanroom environments, BCR (registered trademark) bond is made with the purest quality cellulose from specially selected forests and is specially coated to minimize particle and fiber release.
  • Use these ultraclean, heat-resistant pages in any class of cleanroom for photocopying or offset printing, or as lot tracer sheets, batch records, or standard pages in cleanroom manuals
  • Compatible with all standard photocopiers and laser printers without jamming
  • Fine cut edges reduce particle contamination
  • Low static charge prevents pages from sticking together
  • Double-wrapped to ensure optimum cleanliness
  • Autoclavable
Beställningsinfo
500 sheets per pack. Paper weight, 18 lb. (68g/m2).
Specifikationer
Material Cellulosa
Regerade Nej
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Vitt
Mått (L x B) 8,5 x 11 tum.
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 216 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 28 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Class A, B and C/ISO Class 3-7
För användning med (applikation) Photocopying or offset printing, or as lot tracer sheets, batch records or standard pages in cleanroom manuals
För användning med (utrustning) Standard photocopiers and laser printers
Vanligt papper Ja
Produkttyp Plain Cleanroom Paper
Vikt (engelska) 18 lb.
Vikt (metrisk) 22.6 gsm