Läs mer
Berkshire™ BCR™ Mopp 4 (stor platt moppram)
Produktkod. 17856914 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
17856914 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 17856914 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer BCR.MOP4.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2367.75 SEK
    1678.07 SEK / Paket med 1
    Save 689.68 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Berkshire BCR™ Mop 4 (Large Flat Mop Frame) är lätt och lätt att manövrera, även med våttorkare monterade
  • Ren, lätt och hållbar
  • Högkvalitativt anodiserat aluminium Rent, lätt och hållbart
  • Högkvalitativ anodiserad aluminium
  • Autoklaveringsbar
  • Flexibelt system med ett brett utbud av alternativa mopptorkare
Specifikationer
Mått 3.5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Produkttyp Mop Head Frame
Typ av huvud Flat
Färg Grå
Längd (engelska) 3.5 in.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 58 cm
Bredd (engelska) 23 in.
Storlek 3,5 x 23 tum. (9 x 58 cm)
Disponibel Reusable
Kvantitet 1 Ea.
För användning med (utrustning) BCR Flat Mop System
För användning med (applikation) ISO Klass 3 till 7, golv, väggar och tak
Certifikat och efterlevnad ISO Class 3 to 7, Cleanroom Class 1 to 10,000
Färgkodad No
Material Aluminium