Läs mer
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Produktkod. 15622329 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Produktkod. 15622329
Brand: Berkshire™ GW67ST0980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Berkshire Gamma Wipe™ 67 är en torkare av polyester-cellulosablandning som rekommenderas för ISO Klass 5 och högre miljöer
  • Smidig, mycket absorberande och hållbar med låga extraherbara nivåer
  • Ekonomisk
  • Utmärkt kombination av den syntetiska polyesterns styrka och renhet med cellulosas absorberande egenskaper
  • 45% polyester och 55% cellulosa
  • Varje förpackning är gammabestrålad till en 10-6 Sterility Assurance
Specifikationer
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Non-woven polyestercellulosa
Färg Vitt
Mått (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
För användning med (applikation) Designad för användning i ISO Klass 5 och högre sterila miljöer och USP <797> applikationer
Sterilitet Sterila