Läs mer
Berkshire™ Durx 570 Wiper
Produktkod. 18801375 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
Produktkod. Mått (L x B)
18801375 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
1 options
Produktkod. 18801375 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer DR570.0909.20
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For use in ISO Class 5 to 8 controlled environments
  • Autoclavable
  • Free of chemical additives
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Non-woven Polyester Cellulose
Mått (L x B) 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
För användning med (applikation) Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP <797> applications
Sterilitet Non-sterile