Läs mer
Berkshire™ Durx™ 670 Renrumstorkare
Produktkod. 15530432 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 tum (17,7 x 25,4 cm)
Förpackningsmängd:
1200/förpackning
150/förpackning
300/förpackning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd
15530432 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) 150/förpackning
15777187 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) 1200/förpackning
16824621 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) 300/förpackning
18828580 7 x 8 tum (17,7 x 25,4 cm) 300/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15530432 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer DR670.1212.20
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 till 8 (100 till 100 000) Renrumsklassapplikationer
  • Tillverkad av mekaniskt hydrotrasslad 55% cellulosa/45% polyester; inga sekundära pärmar
  • Ånga autoklaverbar för användning i aseptiska områden
  • Fungerar bra med IPA och andra lösningsmedel
  • Smidig, mycket absorberande och hållbar; universaltorkare
  • Låg tendens att avge partiklar; låga extraherbara ämnen
  • Finns även som waferseparatorer för horisontell waferstapling
Beställningsinfo
Ytvikt: 67,6 g/m 2
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyestercellulosa
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 67.6
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH, USP
Färg Vitt
Konstruktion Nonwoven
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 5 och högre renrumsmiljöer, allmän avtorkning och polering av ytor, inklusive optik
För användning med (utrustning) För flyg-, försvarselektronik, livsmedelsbearbetning, datormontering och halvledare, kretskort, tillverkning av läkemedel och biomedicinsk utrustning
Förpackningsmängd 150/förpackning