Läs mer
Berkshire™ Durx™ 670 Renrumstorkare
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 in. (17.7 x 25.4 cm)
Förpackningsmängd:
1200/Pk.
150/Pk.
300/Pk.
Beskrivning
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Beställningsinfo
Ytvikt: 67,6 g/m 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Längd (metrisk) | 17.7 cm |
| Bredd (engelska) | 8 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 cm |
| Material | Polyester Cellulose |
| Kompatibilitet | Common cleaning and disinfecting solutions |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Basvikt | 67.6 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Visa mer |