Läs mer
Berkshire™ Durx™ 770 Torkare
BIOPHARMA
Produktkod. 12716045 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (engelska):
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12716045
Brand: Berkshire™ DR770.1212.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 (Klass 100) applikationer
  • Tillverkad av mekaniskt hydrotrasslad 55 % cellulosa/45 % polyester med patentskyddat nonjoniskt bindemedel
  • Fungerar bra med IPA och andra lösningsmedel
  • Låg fiber- och partikelgenerering
  • Mjuk, mycket absorberande och hållbar
  • Kritisk kombination av syntetisk polyesterstyrka med cellulosas absorberande egenskaper
Beställningsinfo
Ytvikt, 65,8 g/ m2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyestercellulosa
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 65.8
Certifikat och efterlevnad RoHS
Färg Vitt
Mått (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
För användning med (applikation) Rengöring av labbutrustning, integrerade kretsar, kretskort och elektroniska komponenter