Läs mer
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 300 sterila torkare
Produktkod. 15792842 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
15792842 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
1 options
Produktkod. 15792842 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer GW300ST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10542.00 SEK
    10104.00 SEK / Paket med 250
    Save 438.00 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Innehåller
Sterilitetsintyg med varje fodral.
För användning i ISO Klass 3 (Klass 1) applikationer.
  • Sterila torkare gjorda av 100 % kontinuerlig filament, polyester stickad i tubform och förseglade i de två öppna ändarna
  • Utmärkt våtstyrka för att stödja allmän rengöring av kärna eller fyllningsrum; fungerar bra med desinfektionsmedel och desinfektionsmedel, såsom blekmedel, fenoler och kvartära ammoniumföreningar
  • Extremt absorberande för att samla upp spill vid parenteral läkemedelstillverkning
  • Idealisk för aseptiska miljöer och stödområden där mikrobiell uteslutning krävs
  • Tvätts i en ISO Klass 4 (Klass 10) renrum, sedan steriliserat med gammastrålning
Beställningsinfo
Headerpåse med förpackningsintegritetstestning och partinummer präglat på varje förpackning. Ytvikt: 189 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Basvikt 181
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Kanter Patenterad förseglad
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 4 och högre sterila miljöer där mikrobiell uteslutning krävs, utmärkt för rengöring av medicinsk utrustning
För användning med (utrustning) För rengöring av sterila laminära luftflödesenheter, barriärisolatorer och bioinneslutningsenheter
Lager 2-ply
Sterilitet Sterila