Läs mer
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67 Torkare
BIOPHARMA
Produktkod. 12897143 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12897143 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) Paket med 500
1 options
Produktkod. 12897143 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer GW67ST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4541.25 SEK
    2762.12 SEK / Paket med 500
    Save 1779.13 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Innehåller
sterilitetsintyg med varje fall; uppfyller cGMP-kraven för spårbarhet.
För användning i ISO Klass 5 (Klass 100) applikationer. Smidig, mycket absorberande och hållbar med låga extraherbara nivåer.
  • Tillverkad av hydroentangled 55% cellulosa/45% polyester
  • Idealisk i sterila kärnområden där mikrobiell uteslutning krävs
  • Hög absorptionsförmåga och låg nivå av partikelgenerering
  • Steriliserad med gammastrålning
    • Utmärkt kombination av den syntetiska polyesterns styrka och renhet med cellulosas absorberande egenskaper
    • Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings- och desinficeringslösningar inklusive isopropylalkohol, fenoler, blekmedel och kvartära ammoniumföreningar
Beställningsinfo
Headerpåse med förpackningsintegritetstestning och partinummer präglat på varje förpackning. Ytvikt: 68 g/m 2 .
Uppfyllande
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO amerikanska nationella standarder och europeiska standarder EN1174 och EN552.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyestercellulosa
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Basvikt 72.1
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 4 och högre sterila miljöer där mikrobiell uteslutning krävs, utmärkt för rengöring av medicinsk utrustning
För användning med (utrustning) För rengöring av sterila laminära luftflödesenheter, barriärisolatorer och bioinneslutningsenheter
Sterilitet Sterila