Läs mer
Berkshire™ Lensx™ 90 Torkare
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
6 x 4 tum. (15,2 x 10,2 cm)
Beskrivning
- Tillverkad av nonwoven 70% rayon och 30% manila hampa
- Icke-slipande; designad för rengöring av ömtåliga linser, optik, lasrar
- Fungerar bra med IPA och andra lösningsmedel
- Innehåller inga lakbara hartser eller bindemedel
- 100% biologiskt nedbrytbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 9,35 g/m 2 .
Uppfyllande
Uppfyller AA-50177, typ 1, klass 1 för lättviktspapper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.2 cm |
| Material | Rayon, Manila Hampa |
| Kompatibilitet | IPA och andra lösningsmedel |
| Basvikt | 9.2 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH |
| Mått (L x B) | 6 x 4 tum. (15,2 x 10,2 cm) |
| Visa mer |