Läs mer
Berkshire™ MicroSeal™ 3000 torkare
Produktkod. 15469062 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
Produktkod. 15469062
Brand: Berkshire™ MS3000.0909.8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 (Klass 1) applikationer.
Allroundtorkare för användning vid spillkontroll, rengöring av utrustning och allmän städning.
  • Tillverkad av ultraljudsförseglad kant 100% kontinuerlig filament polyestersticka
  • Fungerar bra med IPA, aceton och andra lösningsmedel
  • Tvättade och packade i en ISO 4 (Klass 10) renrum
  • Kritiskt låg partikel- och fibergenerering
†Bulkpackad.
Specifikationer
Produkttyp MicroSeal 3000 torkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Mått (L x B) 9 x 9 tum.
Lager 2-ply