Läs mer
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Torkare
BIOPHARMA
Produktkod. 15526344 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. 15526344
Brand: Berkshire™ MSSS.0909.8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sealed Edge Cleanroom tvättad 100% polyester stickad torkare. ISO Klass 3 till 5 (Renrumsklass 1 till 100).
  • Stickad 100% sammanhängande filament polyester
  • Tvåskikts pinsonic konstruktion med unik stickad struktur och mönster
  • Ultraljudsförseglad kant för minskad fiberkontamination
  • Tvättad och förpackad i Berkshire ’s ISO Klass 4 renrum
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Stickad polyester
Kompatibilitet IPA, aceton och andra lösningsmedel
Basvikt 267
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Färg Vitt
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Kammarrengöring och cmP-bearbetning
Lager 2-ply