Läs mer
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Torkare
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Beskrivning
- Stickad 100% sammanhängande filament polyester
- Tvåskikts pinsonic konstruktion med unik stickad struktur och mönster
- Ultraljudsförseglad kant för minskad fiberkontamination
- Tvättad och förpackad i Berkshire ’s ISO Klass 4 renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MicroSeal SuperSorb™ Renrumsservetter |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Kompatibilitet | IPA, aceton och andra lösningsmedel |
| Basvikt | 267 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH |
| Kanter | Sluten |
| Visa mer |