Läs mer
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Renrumstorkare
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (engelska):
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av 100% polypropen utan användning av cellulosa
- Stark, ren torkare erbjuder utmärkt kemisk resistens, hög absorptionsförmåga och låga extraherbara och joniska nivåer
- Flerlagers mikrofiberkonstruktion ger ett mjukt material som inte repar eller nöter ens de mest känsliga delarna
Beställningsinfo
Ytvikt: 71,4 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 71.4 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH |
| Mått (L x B) | 10 x 8 tum (25 x 20 cm) |
| Visa mer |