Läs mer
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Renrumstorkare
BIOPHARMA
Produktkod. p-210123 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (engelska):
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17571986
Brand: Berkshire™ PW880.0810.12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 (Klass 100) applikationer
  • Tillverkad av 100% polypropen utan användning av cellulosa
  • Stark, ren torkare erbjuder utmärkt kemisk resistens, hög absorptionsförmåga och låga extraherbara och joniska nivåer
  • Flerlagers mikrofiberkonstruktion ger ett mjukt material som inte repar eller nöter ens de mest känsliga delarna
Beställningsinfo
Ytvikt: 71,4 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 20 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 71.4
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 10 x 8 tum (25 x 20 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 5 och högre renrumsmiljöer, idealisk för rengöring av utrustning och uppsamling av spill, borttagning av etsmedel, syror och andra kemikaliespill
För användning med (utrustning) För rengöring av utrustning, avtorkning i komponentförberedelser, blandnings- och tvättområden
Förpackningsmängd 100/pack; 12 st./Case