Läs mer
Berkshire™ SatPax™ 3000 förmättade specialtorkare
BIOPHARMA
Produktkod. p-210206 Handla allt Berkshire Produkter
Mättnadslösning:
70 % isopropylalkohol, 30 % avjoniserat vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 12837153
Brand: Berkshire™ SPX3000.001.12
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i ISO Klass 3 till 5 och högre renrumsmiljöer
  • Stickade polyestertorkare löser säkerhetsproblem i samband med lagring, blandning och dispensering av lösningsmedel; också förbättra rengöringsprocessen
  • Patenterad förseglad kantprocess för minskad fiberkontamination
  • Förmättad med konsekventa IPA/DI-vattenkoncentrationer och mättnad
Beställningsinfo
Mått 9 x 9 (23 x 23 cm). Tillgänglig 30 J-vikta ark per återförslutningsbar flexibel påse.
Specifikationer
Produkttyp Förmättad IPA-torkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Stickad polyester
Basvikt 145
Certifikat och efterlevnad RoHS, REACH
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO Klass 3 till 5 och högre renrumsmiljöer, för användning vid våtrengöring av kritiska ytor där kontroll av brandfarliga lösningsmedel och koncentrationer av brandfarliga lösningsmedel krävs
Lager 2-ply
Mättnadslösning 70 % isopropylalkohol, 30 % avjoniserat vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol