Läs mer
Berkshire™ SatPax™ 670-R förvåta torkare
Produktkod. 17887563 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
17887563 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Produktkod. 17887563 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer SPX670R.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5874.65 SEK
    4920.94 SEK / Paket med 1
    Save 953.71 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Eliminera sprutflaskor och okontrollerad mättnad
  • Mycket mättad med halvledarkvalitet isopropylalkohol och dejoniserat vatten
  • Ekonomisk 55 % cellulosa/45 % polyester, nonweven
  • Peel and re-seal fickor möjliggör användning med en torkare och förhindrar avdunstning
  • Partinummer på varje påse för spårbarhet och processansvar
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • C-fold-stil
  • Storlek: 23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Specifikationer
Produkttyp SatPax™ 670-R-våtservetter
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Renrum
Mättnadslösning Isopropylalkohol och dejoniserat vatten