Läs mer
Berkshire™ Sterila SatPax™ 1000 förmättade torkare
Produktkod. 18284589 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
18284589 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Produktkod. 18284589 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer SSP100000124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6573.49 SEK
    6250.21 SEK / Paket med 24
    Save 323.28 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Innehåller
Intyg om sterilitet som medföljer varje fall.
För användning i ISO klass 5 (klass 100) applikationer
  • Tillverkad av en icke-vävd blandning av 55 % cellulosa och 45 % polyester som har steriliserats med gammastrålning till en sterilitetsgarantinivå på 10–6
  • Förmättad med 70 % isopropylalkohol/30 % DI-vatten för enstegsdesinfektion eller rengöring
  • Ett partinummer på varje paket garanterar individuell partikvalitet och spårbarhet samt sterilitetsgaranti
Beställningsinfo
Basvikt: 67,6 g/m2. Packade 30 C-vikta ark per återförslutningsbar flexibel påse.
Uppfyllande
Bioburden-testning och sterilitetsdosgranskning har utförts, vilket uppfyller ANSI/ISO/AAMI amerikanska nationella standarder.
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyestercellulosa
Basvikt 67.6
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO klass 5 och högre sterila renrumsmiljöer, slutlig rengöring av ytor eller produkter före tillverkning eller förpackning
Mättnadslösning 70 % isopropylalkohol, 30 % dejoniserat vatten
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sterile SatPax 1000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol