Läs mer
Berkshire™ Sterila SatPax™ 670-torkare
Produktkod. 18357274 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
18357274 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Produktkod. 18357274 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer SSP67000124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7010.26 SEK
    5833.43 SEK / Paket med 24
    Save 1176.83 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Gamma-bestrålad och validerad steril
Torkare har en högre mättnad för att stödja den kritiska kontakttid som behövs i de reglerade branscherna.
  • 55 % cellulosa/45 % polyester hydrointrasslad icke-vävd blandning
  • Inga kemiska bindemedel i basmaterialet
  • Förbvätt med konsekvent 70% IPA/30% DI Water till hög mättnad
  • Omförslutbar lösningsmedelsresistent förpackning
  • Torkare i c-vikt konfiguration för enkel uttagning
  • Intyg om sterilitet i varje fall
  • Designad för användning i ISO klass 5 och högre sterila renrumsmiljöer samt USP <797-applikationer >
  • Designad för våtrengöring av kritiska ytor där kontroll av brännbara lösningsmedel och koncentrationer av brännbara lösningsmedel krävs
  • Slutlig rengöring av ytor eller produkter före tillverkning eller förpackning
  • Hög mättnad är idealisk för att ta bort rengörings- och desinfektionsrester i sterila miljöern++
  • 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Specifikationer
Produkttyp Sterile SatPax™ 670-servetter
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyestercellulosa
Kompatibilitet IPA, aceton och andra lösningsmedel
Basvikt 72.1
Certifikat och efterlevnad RoHS, REACH
Mått (L x B) 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För användning i ISO klass 5 och högre sterila renrumsmiljöer och USP tillämpningar, slutlig rengöring av ytor eller produkter före tillverkning eller förpackning, borttagning av rengöring och desinfektion av rester i sterila miljöer
Sterilitet Sterila