Läs mer
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Torkare
BIOPHARMA
Produktkod. 12807153 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm)
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
150/förpackning
600/Pk.
75 (bulk)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 75
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12807153 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) 150/förpackning Paket med 150
12796035 10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm) 600/Pk. -
12817153 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) 75 (bulk) Paket med 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12807153 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer S1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1338.22 SEK
    914.46 SEK / Paket med 150
    Save 423.76 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 4 (Klass 10) applikationer
  • Stickad med högsta kvalitet 100% kontinuerlig filament polyester
  • Fungerar bra med IPA, aceton och andra lösningsmedel
  • Kemikaliebeständig med låg jongenerering
  • Hållbar för abrasiv avtorkning
  • mjuk hand och kant för känsliga ytor
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (Klass 10) renrumsmiljö
Beställningsinfo
Ytvikt: 145 g/m 2 .
†Bulkförpackning.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Stickad polyester
Kompatibilitet Alkoholisopropyl (IPA), aceton
Basvikt 151
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Kanter Knivskuren
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) CD- och DVD-tillverkning
Förpackningsmängd 150/förpackning