Beskrivning
- Stickad med högsta kvalitet 100% kontinuerlig filament polyester
- Fungerar bra med IPA, aceton och andra lösningsmedel
- Kemikaliebeständig med låg jongenerering
- Hållbar för abrasiv avtorkning
- mjuk hand och kant för känsliga ytor
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (Klass 10) renrumsmiljö
Beställningsinfo
Ytvikt: 145 g/m 2 .
†Bulkförpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Kompatibilitet | IPA, aceton och andra lösningsmedel |
| Basvikt | 151 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH |
| Kanter | Knivskuren |
| Visa mer |