Läs mer
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 torkare
Produktkod. 18770269 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
18770269 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
18874444 12 x 12 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18770269 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer US3000.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9735.00 SEK
    8267.96 SEK / Paket med 800
    Save 1467.04 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO klass 3 (klass 1) applikationer
  • Stickad i tubform av högsta kvalitet, 100 % kontinuerligt polyestergarn, där endast två råa kanter lämnas (som sedan förseglas)
  • Inga otätade kanter innebär mindre risk för nötning och kontaminering
  • Hållbar, tvålagers torkare ger två till tre gånger så hög absorberingsförmåga som enkellagers polyester
  • Tvättad och paketerad i en ISO klass 4 (klass 10) miljö
Beställningsinfo
Grundvikt: 134 g/m2 (17-988-421); 177 g/m2 (17-988-422).
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkning
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyesterstickad stickning
Basvikt 145
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Kammarrengöring och CMP-bearbetning
Lager 2-ply