Läs mer
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 torkare
Produktkod. 18874444 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
18874444 12 x 12 in.
18770269 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18874444 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer US3000.1212.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12491.81 SEK
    11088.95 SEK / 600 ark
    Save 1402.86 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
För ISO klass 3 (klass 1) applikationer
  • Stickad i tubform av högsta kvalitet, 100 % kontinuerligt polyestergarn, där endast två råa kanter lämnas (som sedan förseglas)
  • Inga otätade kanter innebär mindre risk för nötning och kontaminering
  • Hållbar, tvålagers torkare ger två till tre gånger så hög absorberingsförmåga som enkellagers polyester
  • Tvättad och paketerad i en ISO klass 4 (klass 10) miljö
Beställningsinfo
Grundvikt: 134 g/m2 (17-988-421); 177 g/m2 (17-988-422).
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyester Knit
Basvikt 177
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 12 x 12 in.
För användning med (applikation) Chamber cleaning and cmP processing
Lager 2-ply