Läs mer
Berkshire™ ValuSeal™ IonX™ Cleanroom Wipers - ISO Class 3-5
Produktkod. 18871161 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
150/förpackning
Produktkod. Förpackningsmängd
18871161 150/förpackning
1 options
Produktkod. 18871161 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer VSI.0909.14
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For applications requiring critically low levels of particle and fiber release
  • Composed of 100% polyester continuous filament yarns
  • Laser-Cut Sealed edge
  • Smooth knit construction and laser-sealed edges
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Steam autoclavable for aseptic applications
  • ISO Class 4 cleanroom laundry process insures ultra-low NVR and ionic contaminant levels
Applications
  • Designed for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments
  • Hghest level of contamination control in critical processing applications
  • Chamber cleaning and CMP processing
  • Stencil and other print roll cleaning applications
  • Steam autoclavable for aseptic applications
  • Cleaning of medical device products, Applying and removing cleaning and disinfecting solutions
Specifikationer
Produkttyp Sealed Edge Cleanroom Wiper
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Kompatibilitet IPA, Acetone and other solvents
Autoklaveringsbar Autoclavable
Basvikt 134g/m2
Certifikat och efterlevnad ISO Class 3-5
Konstruktion Knitted
Kanter Laser-cut sealed
Mått (L x B) 9 x 9 in.
För användning med (utrustning)
  • ISO Class 3 and higher cleanroom environments
  • Chamber cleaning and cmP processing
  • Stencil and other print roll cleaning applications
  • Steam autoclavable for aseptic applications
  • Cleaning of medical device products
  • Applying and removing cleaning and disinfecting solutions
Förpackningsmängd 150/förpackning