Läs mer
Emma Safety Footwear Berlin Safety Shoes
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Woven Textile Polyurethane coated construction
- Metal-free
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Antibacterial lining
- ESD certified
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Gray, Blue |
| Design | Berlin |
| Liner material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Textile |
| Storlek | 43 |
| Tåmaterial | Composite |