Läs mer
Uvex™ Bermuda byxor 7426-Graphit
Produktkod. 17207061 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17207061 60 -
17217061 62 -
17227051 42 -
17227061 64 -
17237051 46 Varje
17237061 66 -
17247051 48 -
17257051 50 -
17267051 52 Varje
17277051 54 -
17287051 56 Varje
17297051 58 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17207061 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8970713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 SEK
    819.89 SEK / Paket med 1
    Save 32.11 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Material: 65% polyester, 40% bomull ca. 245 g/m² , twillväv
  • Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synpunkter
  • Kontrastfärgade inlägg, permanent välbefinnande och enkel rörelse.
  • Midjeband med resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, sportig stil, lämplig för industriell tvätt
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 66
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 60
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Grå
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek ca 0,245 g/m²