Läs mer
Uvex™ Bermuda byxor 7426-Graphit
Produktkod. 17297051 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17297051 58 Varje
17207061 60 -
17217061 62 -
17227051 42 -
17227061 64 -
17237051 46 Varje
17237061 66 -
17247051 48 -
17257051 50 -
17267051 52 Varje
17277051 54 -
17287051 56 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17297051 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8970712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 SEK
    819.89 SEK / Paket med 1
    Save 32.11 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Material: 65% polyester, 40% bomull ca. 245 g/m² , twillväv
  • Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synpunkter
  • Kontrastfärgade inlägg, permanent välbefinnande och enkel rörelse.
  • Midjeband med resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, sportig stil, lämplig för industriell tvätt
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 66
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 58
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Grå
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek ca 0,245 g/m²