Läs mer
Uvex™ Bermuda byxor 7426-Graphit
Produktkod. p-7232034 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17207061
Brand: Uvex™ 8970713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Material: 65% polyester, 40% bomull ca. 245 g/m² , twillväv
  • Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synpunkter
  • Kontrastfärgade inlägg, permanent välbefinnande och enkel rörelse.
  • Midjeband med resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, sportig stil, lämplig för industriell tvätt
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 66
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 60
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Grå
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek ca 0,245 g/m²