Läs mer
Berkshire™ Twillx™ 1622 - ISO Klass 6
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Beskrivning
- Tillverkad av 100 % bomullskypert med snedskurna kanter för att eliminera risken för raveling
- Naturfibrer ger utmärkt uppsugningsförmåga, god termisk stabilitet och är mycket starka och hållbara
- Idealisk för rengöring, polering och polering av stela skivor och rengöring av räfflade, slitsade och svåråtkomliga ställen
- Även bra för tung avtorkning och rengöring på diffusionsugnar
- 100% biologiskt nedbrytbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 171 g/m 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Twillx™ 1622 Servetter |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Bomull |
| Kompatibilitet | IPA och andra lösningsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 171 |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05, REACH |
| Visa mer |