Läs mer
Beryllium för ICP 1000 μg/ml i 2% HNO3 ; SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10060512 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10060512
Brand: SPEX Certiprep PLBE22T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Vara1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Standard
Namnnotering For AA and ICP
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2, 7440-41-7, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 2.0, 0.1, 97.9
Analyt- eller komponentnamn Be
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER O[N+]([O-])=O
Element Be
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 250 mL
ChEBI CHEBI:48107
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 ug/mL Beryllium
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, Beryllium from Beryllium Acetate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning