Läs mer
Beryllium AA-standard: Be @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30040564
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040564 500 ml
30040622 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30040564 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAABEN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Beryllium AA-standard: Be @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Beryllium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Be
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
LEDER [Be]
IUPAC-namn Beryllium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 9.012
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 9,012 g/mol