Läs mer
Beryllium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, 99.4% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7048302
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11371148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010106.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-41-7
Molekylformel Be
Molekylvikt (g/mol) 9.01
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-namn beryllium
LEDER [Be]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium foil
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.29g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Procent renhet 99.4%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Beryllium foil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .