Läs mer
Berylliumklump, oregelbunden, 3-38 mm (0,1-1,5 tum), 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367587
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367587 10 g 10g
11377587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11367587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012853.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-41-7
Molekylformel Be
Molekylvikt (g/mol) 9.01
MDL-nummer MFCD00134032
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-namn beryllium
LEDER [Be]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium
Färg Grå
Utseende Gray irregular lump
Kvantitet 10 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Form Lump
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.