Läs mer
Beryllium Organometallic Standards, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11985174 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11985174 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11985174 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGBE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 SEK
    835.58 SEK / 50g
    Save 99.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalyteConcentration
Be1000μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-41-7, 64742-65-0
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Fast
Molekylformel Be
MDL-nummer MFCD00134032
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Be]
IUPAC-namn beryllium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:33783
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 ug/g Berillium in Base Oil 75
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: beryllium
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning