Läs mer
Berylliumoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408075
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11386697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010001.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Berylliumoxid används ofta i industrin på grund av dess låga densitet och höga värme- och elektriska ledningsförmåga. Det används i högteknologisk keramik, elektroniska kylflänsar, elektriska isolatorer, högeffektsenheter, elektriska kretsar med hög densitet, mikrovågor, röntgenfönster, kärnreaktorbränslen och för olika rymd- och militära tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-56-9
Molekylformel BeO
Molekylvikt (g/mol) 25.01
MDL-nummer MFCD00003457
InChI-nyckel LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC-namn oxoberyllium
LEDER [Be]=O
Specifikationer
Kokpunkt 4300°C
Kemiskt namn eller material Beryllium oxide
Smältpunkt 2575°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Formel vikt 25.01
Densitet 3.01
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.