Läs mer
Berylliumlösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium |
| Förpackning | Flaska |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Beryllium (Be) 100mg/l in HNO3 2%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H332-Skadligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .