Läs mer
Berylliumstandard: Var @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17929349
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17929349 100 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17929349 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLBEN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Berylliumstandard: Be @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Beryllium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Be
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
LEDER [Be]
IUPAC-namn Beryllium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 9.012
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 9,012 g/mol