Läs mer
Berylliumstandard: Be @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Berylliumstandard: Be @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium |
| CAS | 7440-41-7 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Be |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder |
| InChI formel | InChI=1S/Be |
| LEDER | [Be] |
| Visa mer |